Przejdź do
W104
WIN 62,577
solid
Synonim(y):
17-β-Hydroxy-17-α-ethynyl-δ-4-androstano[3,2-b]pyrimido[1,2-a]benzimidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
757,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
757,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Level
color
yellow
solubility
ethanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=Cc4nc5nc6ccccc6n5cc4C[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]7(C)[C@@]2([H])CC[C@@]7(O)C#C
InChI
1S/C29H31N3O/c1-4-29(33)14-12-22-20-10-9-19-15-24-18(16-27(19,2)21(20)11-13-28(22,29)3)17-32-25-8-6-5-7-23(25)30-26(32)31-24/h1,5-8,15,17,20-22,33H,9-14,16H2,2-3H3/t20-,21+,22+,27+,28+,29+/m1/s1
InChI key
YBCYJDNOPAFFOW-XOAARHKISA-N
Gene Information
human ... TACR1(6869)
rat ... Tacr1(24807)
Biochem/physiol Actions
Non-peptide NK1 tachykinin receptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1375A2480A7883
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
ethanol: 1.4 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO: 4 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble 14 mg/mL at ≤60 °C, H2O: insoluble
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
color
yellow
color
white to beige
color
-
color
-
Gene Information
human ... TACR1(6869)
rat ... Tacr1(24807)
Gene Information
human ... AR(367), CYP17A1(1586)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K C Appell et al.
Molecular pharmacology, 41(4), 772-778 (1992-04-01)
125I-Bolton-Hunter-substance P (125I-BH-SP) binding properties of three novel classes of neurokinin-1 (NK-1) receptor antagonists were investigated in tissues derived from humans, guinea pigs, and rats. 125I-BH-SP was shown to bind to a single class of binding sites, with similar dissociation
B R Venepalli et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(2), 374-378 (1992-01-24)
Several heterosteroids containing a dihydroethisterone skeleton were prepared and shown to displace substance P in a receptor binding assay. Further biochemical (kinetic and Scatchard analyses) and pharmacological evaluation (substance P-induced plasma extravasation and salivation in the rat) of a representative
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W104-25MG04061832900773
W104-5MG04061832900780