Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
708,00 zł
form
powder
Quality Segment
color
yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
InChI key
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
Application
- Vitamin K2 ameliorates osteoarthritis by suppressing ferroptosis and extracellular matrix degradation through activation GPX4′s dual functions.: Vitamin K₂ is shown to have protective effects in osteoarthritis by inhibiting ferroptosis and preventing the degradation of the extracellular matrix. The study emphasizes the therapeutic potential of vitamin K₂ in managing joint health and reducing the progression of osteoarthritis (He et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color yellow | color yellow | color yellow | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?