Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N3O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.72
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C11H15N3O3.ClH/c1-7(2)10(12)11(15)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;/h3-7,10H,12H2,1-2H3,(H,13,15);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
BGTMFJBVZIWWCC-PPHPATTJSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Henrik Carlsson et al.
Chemical research in toxicology, 28(11), 2120-2129 (2015-10-09)
Electrophiles have the ability to form adducts to nucleophilic sites in proteins and DNA. Internal exposure to such compounds thus constitutes a risk for toxic effects. Screening of adducts using mass spectrometric methods by adductomic approaches offers possibilities to detect