Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
24 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4350,00 zł
Nazwa produktu
VEGF121, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
description
Vascular Endothelial Growth Factor 121 human
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
<10 ng/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
monomer 18 kDa (glycosylated)
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg Endotoxin level
color
white
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
Biochem/physiol Actions
VEGF jest również powiązany ze złym rokowaniem w raku piersi.[2]
Ponadto VEGF jest uwalniany w reumatoidalnym zapaleniu stawów w odpowiedzi na TNF-α, zwiększając przepuszczalność śródbłonka i stymulując angiogenezę (tworzenie naczyń włosowatych).[3][4]
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under VEGF121
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?