Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4360,00 zł
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
26503, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
primate, human
technique(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL, neutralization: suitable, western blot: 1 μg/mL
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VEGFA(7422), VEGFB(7423), VEGFC(7424)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 26503, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... VEGFA(7422), VEGFB(7423), VEGFC(7424) | Gene Information human ... VEGFA(7422) | Gene Information mouse ... Vegfa(22339) | Gene Information human ... VEGFB(7423) |
| biological source mouse | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| species reactivity primate, human | species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity human, rat, mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?