Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3680,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤35 ng/mL ED50
mol wt
predicted mol wt ~100 kDa
packaging
pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FLT1(2321)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?