Przejdź do
V1255
D-Valine
BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
(R)-α-Aminoisovaleric acid, D-2-Amino-3-methylbutanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
118,00 zł
100,30 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
345,10 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-368-9
Beilstein/REAXYS Number:
1721135
MDL number:
100,30 zł
Cena katalogowa118,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
General description
L-Valine is an essential non-polar amino acid. D-Valine is the non-proteinogenic isomer of valine.
Application
D-Valine has been used as a supplement in:
  • Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/Nutrient Mixture F-12 Ham (F-12) for mice renal proximal tubule cell (RPTC) culture[1]
  • endothelial cell growth medium MV2 for rat lung microvascular endothelial cell (RLMEC) culture[2]
  • DMEM/F-12 for mouse tracheal epithelial cell (MTEC) culture[3]
Biochem/physiol Actions
D-Valine has a broad range of industrial applications such as semi-synthetic veterinary antibiotics, pharmaceutical drugs, and agricultural pesticides.[4]
D-valine is used in cell culture as a selective inhibitor of cell proliferation, wherein it inhibits cells that lack the enzyme D-amino acid oxidase. Historically D-valine has been used to inhibit fibroblast growth while allowing selective growth of epithelial cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W34440094640V4638
L-Valine
SAFC
V4638
L-Valine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
non-animal source
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elham Mohammadi et al.
Cell and tissue research, 362(3), 597-609 (2015-06-13)
Efficacy of therapeutic angiogenesis needs a comprehensive understanding of endothelial cell (EC) function and biological factors and cells that interplay with ECs. Stem cells are considered the key components of pro- and anti-angiogenic milieu in a wide variety of physiopathological
Ming Chen et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 32(10), 171-171 (2016-08-28)
D-Valine is an important organic chiral source and has extensive industrial application, which is used as intermediate for the synthesis of agricultural pesticides, semi-synthetic veterinary antibiotics and pharmaceutical drugs. Its derivatives have shown great activity in clinical use, such as
Hui Li et al.
PLoS pathogens, 14(1), e1006821-e1006821 (2018-01-05)
The highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 influenza virus has been a public health concern for more than a decade because of its frequent zoonoses and the high case fatality rate associated with human infections. Severe disease following H5N1 influenza
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
V1255-1G04061837429156
V1255-25G04061837429163
V1255-5G04061837429170