Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
Quality level:
form
solid
Quality Level
color
pale yellow
mp
210-212 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H7NO3/c1-14-9-3-2-7-4-8(6-12)11(13)15-10(7)5-9/h2-5H,1H3
InChI key
GGAFPIBJPYCFGR-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Cyano-7-methoxycoumarin can be used as a fluorophore in cytochrome P450 (CYP)-based fluorescent assays.
Biochem/physiol Actions
Fluorescent CYP1A1 &1A2 substrate
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| UC454-5MG | 04061832932309 |