Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 824,00 zł |
Informacje o tej pozycji
824,00 zł
Nazwa produktu
U-73122 hydrate, powder
assay
≥97.5% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
off-white
solubility
ethanol: ~0.7 mg/mL, DMSO: ~0.9 mg/mL, chloroform: ~10 mg/mL, DMSO: ≤2.6 mg/mL (Achieved with heating.), ethanol: ≤5 mg/mL (Achieved with heating.), H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
O.COc1ccc2C3CC[C@]4(C)[C@H](CCC4C3CCc2c1)NCCCCCCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C29H40N2O3.H2O/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33;/h8,10,13-14,19,23-26,30H,3-7,9,11-12,15-18H2,1-2H3;1H2/t23-,24-,25+,26+,29+;/m1./s1
InChI key
WCOYJDRCHHGMRK-BDEPKWELSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.5% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. 10-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility ethanol: ~0.7 mg/mL, chloroform: ~10 mg/mL, ethanol: ≤5 mg/mL (Achieved with heating.), DMSO: ≤2.6 mg/mL (Achieved with heating.), DMSO: ~0.9 mg/mL, H2O: insoluble | solubility anhydrous DMSO: 1 mg/mL, chloroform: 3 mg/mL, anhydrous ethanol: 500 μg/mL | solubility DMSO: soluble 20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble |
| color off-white | color off-white | color orange | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| U6756-5MG | 04061837410000 |