Przejdź do
U5127
Ursodeoxycholic acid
≥99%
Synonim(y):
3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.57
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-879-3
Beilstein/REAXYS Number:
3219888
MDL number:
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic detergent
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mol wt
392.57 g/mol
mp
203-204 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Gene Information
human ... NR1H4(9971)
Application
Ursodeoxycholic acid (UDCS) is a cell protectant used extensively to mitigate hepatic and biliary diseases. Ursodeoxycholic acid may be used to study its specific activities that range from reduction of cholesterol absorpition, cholesterol gallstone dissolution to suppression of immune response.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001163BP11421707806
Ursodiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1707806
Ursodiol
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mol wt
392.57 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
mp
203-204 °C (lit.)
mp
203-204 °C (lit.)
mp
203-204 °C (lit.)
mp
203-204 °C (lit.)
description
anionic detergent
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ursodeoxycholic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Powiązane treści
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Ruchika Sharma et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 122-130 (2010-12-17)
Ursodeoxycholic acid (UDCA) is used for the treatment of hepatic inflammatory diseases. Recent studies have shown that UDCA's biological effects are partly glucocorticoid receptor (GR) mediated. UDCA derivatives were synthesized and screened for ability to induce GR translocation in a
Wei Zhou et al.
Journal of biomolecular screening, 15(5), 488-497 (2010-05-08)
Dietary long-chain fatty acid (LCFA) uptake across cell membranes is mediated principally by fatty acid transport proteins (FATPs). Six subtypes of this transporter are differentially expressed throughout the human and rodent body. To facilitate drugs discovery against FATP subtypes, the
Raoul Poupon
Clinics and research in hepatology and gastroenterology, 36 Suppl 1, S3-12 (2012-11-13)
Chronic cholestasis and liver inflammation are the two main pathophysiological components of the two major classes of disease - primary biliary cirrhosis (PBC) and primary sclerosing cholangitis (PSC) - leading to bile duct destruction and ultimately to cirrhosis and liver
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
U5127-25G04061837409714
U5127-5G04061837409721
U5127-1G04061837409707
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of U5127, Ursodeoxycholic acid (CAS 128-13-2)? Specifically, is it soluble in PBS?
    1 answer
    1. U5127 is soluble in ethanol at 50mg/mL, as well as slightly soluble in chloroform, and in DMSO at approximately 70 mg/mL. However, the product is insoluble in water.