Przejdź do
U3876
Ethyl undecanoate
~99%
Synonim(y):
Undecanoic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-018-5
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)