Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
10 mL
Material:
PMP
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PMP
packaging
case of 24 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 3665-0010
capacity
10 mL
volume
10 mL
General description
Dispense liquids easily with simple to read, molded-in graduations that won′t rub off. Affordably priced Thermo Scientific Nalgene Polypropylene Economy Graduated Cylinders have a generous pour spout and exhibit excellent chemical and break resistance.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| capacity 10 mL | capacity 25 mL | capacity 50 mL | capacity 1000 mL |
| material PMP | material PMP | material PMP | material PMP |
| volume 10 mL | volume 25 mL | volume 50 mL | volume 1000 mL |
| manufacturer/tradename Nalgene 3665-0010 | manufacturer/tradename Nalgene 3665-0025 | manufacturer/tradename Nalgene 3665-0050 | manufacturer/tradename Nalgene 3665-1000 |
| packaging case of 24 ea | packaging case of 18 ea | packaging case of 18 ea | packaging case of 6 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| TMO3665-0010 | 04061841585039 |