Przejdź do
TMO331826-BR
Nunc® barcoded latch rack
for 5.0 mL cryogenic tubes, plastic, 30 positions, case of 10 ea
Synonim(y):
tube rack, tube storage, Nunc 331826-BR, bar coded tube rack, tube organizer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nunc 331826-BR
Material:
plastic
Packaging:
case of 10 ea
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic
packaging
case of 10 ea
manufacturer/tradename
Nunc 331826-BR
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
Features and Benefits
  • Non sterile
  • Transparent lid
  • Multiple size options
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TMO331828-BRTMO331830-BRTMO331835-BR
material
plastic
material
plastic
material
plastic
material
plastic
manufacturer/tradename
Nunc 331826-BR
manufacturer/tradename
Nunc 331828-BR
manufacturer/tradename
Nunc 331830-BR
manufacturer/tradename
Nunc 331835-BR
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 10 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nunc® barcoded latch rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)