Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 709,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
298,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
mp
177-179 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChI key
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- The BioXtra product line ensures high-quality products for consistent results.
- A high assay of ≥99.5% guarantees the purity of the product.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.5% (GC) |
| product line BioXtra | product line - | product line BioXtra | product line BioUltra |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form liquid, viscous liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: 0.333 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine hydrochloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T9534-100G | 04061837381683 |
| T9534-250G | 04061833614204 |
| T9534-500G | 04061837381720 |
| T9534-1KG | 04061826759288 |