Przejdź do
T9524
1-Tricosanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
483,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H48O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.63
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
221-527-4
MDL number:
483,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C23H48O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24/h24H,2-23H2,1H3
InChI key
FPLNRAYTBIFSFW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)