This material, T9265, is traceable to the WHO 3rd International Standard 81/565 and to WHO 80/558, with a typical activity of 7 IU/mg.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 748,00 zł | |
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł | |
| 25 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł | |
| 0.1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
748,00 zł
biological source
human pituitary glands
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
lyophilized powder
specific activity
≥6.2 IU/mg (immunoassay, non-sterile)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV Antibodies
Antibody to HCV
Antibody to HBV or Presence of HBSAG, tested negative
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TSHB(7252), TSHR(7253)
General description
Thyrotropic hormone or thyroid stimulating hormone (TSH) belongs to the glycoprotein hormone family. Thyrotroph cells of the anterior pituitary gland produces TSH and is stored in the secretory granules. It comprises a heterodimer of two noncovalently linked subunits, α and β.
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human pituitary glands | biological source bovine pituitary glands | biological source bovine pituitary glands | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T9265-5UG | 04061837381218 |
| T9265-25UG | 04061837381188 |
| T9265-.1MG | 04061837381126 |
| T9265-10UG | 04061837381133 |
-
Is this material traceable to WHO 3rd IS 81/565?
1 answer-
Helpful?
-
-
How to reconstitute this product.
1 answer-
This product may be reconstituted in 0.01M phosphate buffer at pH 7.5. Stock solutions, prepared at 10 micro IU per milliliter, may be stored frozen in aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Working solutions should be prepared fresh and not stored.