Przejdź do
T9250
Thymidine
≥99%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 2′-Deoxythymidine, Thymine deoxyriboside, dT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
873,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-070-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89285
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thymidine, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
186-188 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Gene Information
human ... DTYMK(1841)
General description
Thymidine is also referred to as pyrimidine deoxynucleoside. Deoxythymidine is a nucleoside present in DNA. In a DNA double stranded structure, thymidine pairs with deoxyadeninosine. It is useful in cell synchronization during S-phase. In the salvage pathway of pyrimidines, pyrimidine phosphorylase reversibly converts thymine to thymidine.
Application
Thymidine has been used:
  • as a supplement in HL5-modified medium for cell culture[1]
  • to incubate cells in cell-cycle analysis
  • in cell synchronization
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T189560601724543
Thymidine
Millipore
6060
Thymidine
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
-
mp
186-188 °C (lit.)
mp
186-188 °C (lit.)
mp
-
mp
186-188 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymidine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)