Przejdź do
T8948
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride
99%
Synonim(y):
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride, TFMPP hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13F3N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
240-153-2
MDL number:
Assay:
99%
Quality level:
Produkt T8948 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
99%
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
availability
not available in Japan
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
239-241 °C (lit.)
solubility
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
SMILES string
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H
InChI key
DGNLGWJZZZOYPT-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride is soluble in methanol:glacial acetic acid (1:1) at 25 mg/ml.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne Zwartsen et al.
Neurotoxicology, 66, 87-97 (2018-03-25)
While the prevalence and the use of new psychoactive substances (NPS) is steadily increasing, data on pharmacological, toxicological and clinical effects is limited. Considering the large number of NPS available, there is a clear need for efficient in vitro screening
Ushtana Antia et al.
Journal of forensic sciences, 55(5), 1311-1318 (2010-06-11)
An LC-MS method was developed for benzylpiperazine (BZP) and trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP), constituents of "party pills" or "legal herbal highs," and their metabolites in human blood plasma. Compounds were resolved using a mixture of ammonium formate (pH 4.5, 0.01 M) and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T8948-5G04061832452760