Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł 1496,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1496,00 zł
Cena katalogowa1760,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Tumor Necrosis Factor-β human, TNF-β, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
powder
potency
4-20 pg/mL Activity
quality
endotoxin tested
mol wt
protein 18.8 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... LTA(4049), TNFSF13B(10673)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% | assay ≥98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥97% (electrophoresis) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in NSO cells |
| biological source human | biological source mouse | biological source rat | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T7799-10UG | 04061837378645 |