Przejdź do
T7313
1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazole
Synonim(y):
TRIM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
582,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7F3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
582,25 zł
Cena katalogowa685,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1-n2ccnc2
InChI
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)8-3-1-2-4-9(8)15-6-5-14-7-15/h1-7H
InChI key
WZBWBNCQUTXYEL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent nitric oxide synthase inhibitor.
Potent nitric oxide synthase inhibitor. Because of the putative involvement of nitric oxide in depression and stress syndromes, TRIM was studied for its antidepressant effects, and found to reduce manifestations of stress in an animal model as well as fluoxetine.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)