Przejdź do
T7132
Trizma® nitrate
reagent grade
Synonim(y):
Tris(hydroxymethyl)aminomethane nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H11NO3 · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.15
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[N+]([O-])=O.NC(CO)(CO)CO
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)