Przejdź do
T6330
THI
sphingosine-1-phosphate lyase inhibitor, powder
Synonim(y):
2-ATHBI, 2-Acetyl-4-tetrahydroxybutyl Imidazole; 1-[5-[(1R,2S,3R)-1,2,3,4-tetrahydroxybutyl]-1H-imidazol-2-yl]-ethanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
920,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
3145,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.22
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
THI,
form
powder
Quality Segment
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)c1nc(c[nH]1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H14N2O5/c1-4(13)9-10-2-5(11-9)7(15)8(16)6(14)3-12/h2,6-8,12,14-16H,3H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
CQSIXFHVGKMLGQ-BWZBUEFSSA-N
Biochem/physiol Actions
2-Acetyl-4-tetrahydroxybutyl imidazole (THI) is known to induce peripheral blood lymphopenia in rats. Studies in rats have also reported that THI can affect lymphocyte migration and degradation[1].
THI is an inhibitor of sphingosine-1-phosphate lyase and acts as an immunosuppressant.
THI is an inhibitor of sphingosine-1-phosphate lyase and acts as an immunosuppressant. Sphingosine-1-phosphate (S1P) lyase catalyzes the irreversible decomposition of S1P to hexadecanaldehyde and phosphoethanolamine. Reducing S1P lyase activity results in therapeutic levels of immunosuppression without the non-lymphoid lesions that result from synthetic S1P receptor agonists.
Preparation Note
THI is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 5 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2825SML1276SML2809
THI
Sigma-Aldrich
T6330
THI
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under THI
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)