Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
Nazwa produktu
Transforming Growth Factor-β3 human, TGF-β3, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, powder, suitable for cell culture
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
assay
≥97% (SDS-PAGE)
form
powder
potency
0.01-0.09 ng/mL ED50/EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
predicted mol wt ~25 kDa
packaging
pkg of 2 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.01 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Transforming Growth Factor-β3 human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T5425-2UG | 04061837347597 |