Przejdź do
T4000
Tetranitroblue tetrazolium chloride
Synonim(y):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium chloride], TNBT, Tetranitrotetrazolium blue chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H28Cl2N12O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
907.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-665-1
Beilstein/REAXYS Number:
3897475
MDL number:
assay
≥90%
form
powder
mp
~170 °C (dec.)
solubility
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccc(cc8)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C40H28N12O10.2ClH/c1-61-37-23-27(7-21-35(37)47-43-39(25-3-9-31(10-4-25)49(53)54)41-45(47)29-13-17-33(18-14-29)51(57)58)28-8-22-36(38(24-28)62-2)48-44-40(26-5-11-32(12-6-26)50(55)56)42-46(48)30-15-19-34(20-16-30)52(59)60;;/h3-24H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1184-43-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A K Raap et al.
The Histochemical journal, 15(9), 861-879 (1983-09-01)
The correct localization of oxidative enzymes using cytochemical tetrazolium methods, in which low molecular weight electron carriers such as NAD(P)H and reduced phenazine methosulphate (PMSH) are used, can be endangered by the escape of the reduced intermediates before they react
A Kooij et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 39(1), 87-93 (1991-01-01)
We have detected xanthine oxidoreductase activity in unfixed cryostat sections of rat and chicken liver, rat duodenum, and bovine mammary gland using the tissue protectant polyvinyl alcohol, the electron carrier 1-methoxyphenazine methosulfate, the final electron acceptor Tetranitro BT, and hypoxanthine
C J van Noorden et al.
Histochemistry, 75(4), 493-506 (1982-01-01)
A sensitive cytochemical staining method for glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in individual human erythrocytes is described. This staining method can be used for the rapid routine discrimination of patients with a deficiency of the enzyme in its homozygote or heterozygote form