Solubilizing trypsin or diluting it from a concentrated solution should be performed using a buffered salt solution that does not contain Ca2+ or Mg2+. Phosphate-buffered saline without calcium and magnesium is suitable for this purpose.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 93,10 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 325,00 zł |
Informacje o tej pozycji
93,10 zł
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
concentration
1X
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Save Time - no more freeze or thaw cycles
- Save Space - store at 2-8°C and free up your freezer
- Does not need to be aliquoted
- Only the best for your cells - manufactured in GMP environment
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 1X | concentration 10X | concentration 1 × | concentration 5X |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under StableCell™ Trypsin Solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
Produkty
Zastosowanie oligos modyfikowanych lipidami MULTI-seq, protokół i przewodnik rozwiązywania problemów dla testów PCR i aplikacji sekwencjonowania.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T2601-100ML | 04061837036712 |
| T2601-500ML | 04061837036729 |
-
I have a question for you: I need to dilute this product to 0.05% trypsin. Can I dilute it with sterile PBS without calcium and magnesium? Thank you in advance