Przejdź do
T1918
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3118
nominal capacity 50 mL
Synonim(y):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene 3118-0050, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121703
NACRES:
NB.11
eCl@ss:
32119210
Material:
polypropylene screw closure, round bottom tube, screw top cap, transparent polycarbonate
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 10
Feature:
RCF 50,000 × g
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene screw closure, round bottom tube, screw top cap, transparent polycarbonate
sterility
non-sterile
feature
RCF 50,000 × g
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
Nalgene® 3118-0050
nominal capacity
50 mL
Features and Benefits
  • Can withstand temperatures ranging from -135°C to +135°C (-211°F to +275°F).
  • Designed with a round bottom to fit high-speed rotors.
  • uitable for use in both refrigerated and non-refrigerated centrifuges.
  • Includes polypropylene linerless closures, which are easy to clean and provide leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g.
  • The tubes are autoclavable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2043T1543T1793
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
polypropylene screw closure, screw top cap, round bottom tube, transparent polycarbonate
material
polypropylene screw closure, round bottom tube, screw top cap, transparent polycarbonate
material
polypropylene screw closure, round bottom tube, screw top cap, transparent polycarbonate
material
polypropylene screw closure, round bottom tube, screw top cap, transparent polycarbonate
manufacturer/tradename
Nalgene® 3118-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 3118-0085
manufacturer/tradename
Nalgene® 3118-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 3118-0030
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10
packaging
pack of 10 ea
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
feature
RCF 50,000 × g
nominal capacity
50 mL
nominal capacity
85 mL
nominal capacity
10 mL
nominal capacity
30 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T1918-10EA04061826747476