Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4430,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
22221, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL using immersion fixed human peripheral blood lymphocytes, microarray: suitable, neutralization: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNF(7124)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate fluorescein conjugate |
| clone 22221, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 6402.31, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| Gene Information human ... TNF(7124) | Gene Information human ... TNFRSF1B(7133) | Gene Information human ... TNF(7124) | Gene Information human ... TNF(7124) |
| biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T1815-.5MG | 04061832717258 |