Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) UHPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (titration) | assay 99.0-101.0% |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line BioXtra |
| color white to off-white | color white | color white to off-white | color white |
| mp 244 °C (dec.) (lit.) | mp 274 °C | mp 244 °C (dec.) (lit.) | mp 256 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Threonine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T1520-100G | 04061837337741 |