Przejdź do
T133
Inactin® hydrate
≥98% (HPLC), Anethetic reagent, powder
Synonim(y):
Thiobutabarbital sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N2NaO2S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
213-425-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Produkt T133 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Inactin® hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
light yellow
solubility
H2O: soluble (storage of solutions for more than 8 hours at 4°C is not recommended.)
SMILES string
[Na+].CCC(C)C1(CC)C([O-])=NC(=S)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O2S.Na/c1-4-6(3)10(5-2)7(13)11-9(15)12-8(10)14;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
SLZHLQUFNFXTHB-UHFFFAOYSA-M
Application
Inactin® hydrate has been used to anesthetize rats to study stress-induced hypersensitivity[1] and mice to study Cisplatin-induced neuropathy.[2] It has also been used to anesthetize rats to measure the glomerular filtration rate (GFR).[3]
Biochem/physiol Actions
Inactin® is a long-lasting rodent anesthetic with minimal effects on cardiovascular tone and renal output. It exhibits sedative and hypnotic properties.
Legal Information
Inactin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SAB1306335-400UL04061835642977
T133-5X1G04061832561295
T133-1G04061826203996
T133-25X1G04061837337178
Questions
  1. How should item T133, Inactin® hydrate be reconstituted and stored?
    1 answer
    1. Item T133, Inactin® hydrate, is soluble in water. According to our website, after reconstitution in water, storing solutions for more than 8 hours at 4°C is not recommended.