Przejdź do
T1068
Pharmed L/S tubing
size 18
Synonim(y):
Saint Gobain AY242022, Peristaltic Pump Tubing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ft
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
818,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
I.D.
0.31 in. (7.9 mm)
General description
Tubing for MasterFlex Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
  • Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
  • Heat sealable, bondable, and formable
  • Extremely low gas permeability
Legal Information
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0443T0943T0568
I.D.
0.31 in. (7.9 mm)
I.D.
0.03 in. (0.8 mm)
I.D.
0.25 in. (6.4 mm)
I.D.
0.06 in. (1.6 mm)
packaging
pack of 25 feet
packaging
pack of 25 feet
packaging
pack of 25 feet
packaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pharmed L/S tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)