Przejdź do
T1016
Trichlormethiazide
≥98%
Synonim(y):
6-Chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
(+/-)-, NSC 61560
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8Cl3N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.66
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-118-8
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(NS2(=O)=O)C(Cl)Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-3-1-4-6(2-5(3)19(12,15)16)20(17,18)14-8(13-4)7(10)11/h1-2,7-8,13-14H,(H2,12,15,16)
InChI key
LMJSLTNSBFUCMU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlormethiazide
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T1016-5G04061837336379
T1016-1G04061837336331