Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid (buffered aqueous solution)
Grade:
Molecular Biology
Concentration:
2 mg/mL
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
aseptically filled
form
liquid (buffered aqueous solution)
usage
sufficient for 110 transfections (3.5 cm dish), sufficient for 40 transfections (10 cm dish), sufficient for 65 transfections (6 cm dish)
concentration
2 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Uniwersalny odczynnik do transfekcji firmy Sigma to unikalna formuła biodegradowalnego, opatentowanego polimeru kationowego sprzężonego z kationowym lipidem. Universal Transfection Reagent służy do transfekcji kwasów nukleinowych w popularnych eukariotycznych liniach komórkowych. Szybki i łatwy protokół jest kompatybilny z surowicą, pożywką bez surowicy i antybiotykami. W przypadku większości komórek zmiana pożywki po transfekcji nie jest konieczna.
Application
Odpowiedni do przejściowej i stabilnej transfekcji kwasów nukleinowych w hodowanych komórkach eukariotycznych. Stosować około 1-3 μl uniwersalnego odczynnika do transfekcji na μg DNA. Optymalizacja protokołu zapewnia bardzo wydajną transfekcję. Następujące komórki zostały z powodzeniem transfekowane przy użyciu uniwersalnego odczynnika do transfekcji Sigma:
Doskonały dla:
BHK-21
CHO
CHOK1
HEK293
HeLa
NIH3T3
Dobry dla:
3LL
6CSFME
ATT20B16-F0
B16-F10
BAEC
Ca Ski
COS-7
CV-1
D 407
HUVEC
L929
MCF-7
MDCK
Neuro2A
SAOS-2
SHEP
SiHa
SKOV3
Doskonały dla:
BHK-21
CHO
CHOK1
HEK293
HeLa
NIH3T3
Dobry dla:
3LL
6CSFME
ATT20B16-F0
B16-F10
BAEC
Ca Ski
COS-7
CV-1
D 407
HUVEC
L929
MCF-7
MDCK
Neuro2A
SAOS-2
SHEP
SiHa
SKOV3
Biochem/physiol Actions
Sigma Universal Transfection Reagent to kationowy polimer sprzężony z kationowym lipidem. Po zmieszaniu z plazmidowym DNA odczynnik tworzy stabilne kompleksy, które można bezpośrednio dodać do hodowli komórkowej. Komórki pobierają kompleksy przez endocytozę, polimer jest rozszczepiany z kompleksu, a plazmidowe DNA jest szybko uwalniane do cytoplazmy.
Features and Benefits
- Fast, easy protocol
- Suitable for stable and transient transfection
- High efficiency for a wide variety of cell types including primary cells
- Compatible with both serum and serum-free transfection protocols
Other Notes
Tworzenie kompleksów jest hamowane przez surowicę, ale po utworzeniu stabilnych kompleksów obecność surowicy obniża toksyczność transfekcji.
Note the formulation of Sigma Universal Transfection Reagent is confidential.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Pan Pan et al.
Nature communications, 12(1), 4664-4664 (2021-08-04)
Excessive inflammatory responses induced upon SARS-CoV-2 infection are associated with severe symptoms of COVID-19. Inflammasomes activated in response to SARS-CoV-2 infection are also associated with COVID-19 severity. Here, we show a distinct mechanism by which SARS-CoV-2 N protein promotes NLRP3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T0956-1ML | 04061837336188 |