Przejdź do
T0803
Anty-tioredoksyna
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Thioredoxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, WB
Citations:
20
2240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
dot blot: 1:5,000 using purified recombinant thioredoxin, western blot: 1:5,000 using E. coli extract
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
System tioredoksyny składa się z tioredoksyny, reduktazy tioredoksyny i NADPH. Tioredoksyna z E. coli składa się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego 108 aminokwasów o masie cząsteczkowej 11 700. Białko nie zawiera grupy prostetycznej ani związanych metali.
Immunogen
rekombinowana tioredoksyna E. coli.
Application
Immunofluorescencję przeprowadzono na liniach komórkowych raka szyjki macicy SiHa, CaSki i HeLa przy użyciu przeciwciała przeciwko białku redoks - tioredoksynie.
Przeciwciało przeciw tioredoksynie produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunohistochemii
  • immunoblotting
  • test immunologiczny dot blot
  • podwójna dyfuzja ouchterlona
  • immunodetekcja
  • western blotting
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla naturalnej E. coli i rekombinowanej tioredoksyny. Może być stosowany do identyfikacji i oczyszczania ekspresji białek fuzyjnych tioredoksyny.
Tioredoksyna jest małym białkiem transportu elektronów, które służy jako donor wodoru w enzymatycznej redukcji rybonukleotydów do dezoksyrybonukleotydów. System tioredoksyny jest zaangażowany w inne procesy redukcyjne, takie jak enzymatyczna redukcja sulfotlenku metioniny i siarczanu. Funkcja utleniania-redukcji tioredoksyny jest połączona z pojedynczym wewnątrzcząsteczkowym mostkiem dwusiarczkowym, tworząc 14-członowy pierścień. System ten jest szczególnie przydatny do wysokopoziomowej produkcji rozpuszczalnych białek fuzyjnych w cytoplazmie E. coli. W wielu przypadkach te białka fuzyjne fałdują się prawidłowo, a tym samym wykazują pełną aktywność biologiczną.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2582WH0010587M1WH0007295M1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
agarose conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
form
buffered aqueous solution
form
PBS suspension
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
3A7-F1, monoclonal
clone
2A7, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Thioredoxin 1 promotes intracellular replication and virulence of Salmonella enterica serovar Typhimurium
Bjur E, et al.
Infection and Immunity, 74(9), 5140-5151 (2006)
Mohammed Jamshad et al.
eLife, 8 (2019-06-28)
In bacteria, the translocation of proteins across the cytoplasmic membrane by the Sec machinery requires the ATPase SecA. SecA binds ribosomes and recognises nascent substrate proteins, but the molecular mechanism of nascent substrate recognition is unknown. We investigated the role
The anti-tumor effects of calorie restriction are correlated with reduced oxidative stress in ENU-induced gliomas
Mahlke MA, et al
Pathobiology of aging & age related diseases, 1(1), 7189-7189 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T0803-25UL04061838511331
T0803-.2ML04061837861789