The amino acid sequence for Tau-441 human is as follows: MAEPRQEFEV MEDHAGTYGL GDRKDQGGYT MHQDQEGDTD AGLKESPLQT PTEDGSEEPG SETSDAKSTP TAEDVTAPLV DEGAPGKQAA AQPHTEIPEG TTAEEAGIGD TPSLEDEAAG HVTQARMVSK SKDGTGSDDK KAKGADGKTK IATPRGAAPP GQKGQANATR IPAKTPPAPK TPPSSGEPPK SGDRSGYSSP GSPGTPGSRS RTPSLPTPPT REPKKVAVVR TPPKSPSSAK SRLQTAPVPM PDLKNVKSKI GSTENLKHQP GGGKVQIINK KLDLSNVQSK CGSKDNIKHV PGGGSVQIVY KPVDLSKVTS KCGSLGNIHH KPGGGQVEVK SEKLDFKDRV QSKIGSLDNI THVPGGGNKK IETHKLTFRE NAKAKTDHGA EIVYKSPVVS GDTSPRHLSN VSSTGSIDMV DSPQLATLAD EVSASLAKQG L
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3200,00 zł
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
45.9 kDa
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 45.9 kDa | mol wt calculated mol wt 50.3 kDa (including c-terminal His and V5 tags), observed mol wt 70-100 kDa by SDS-PAGE (The protein migrates as a 70-110 kDa protein on SDS-PAGE due to glycosylation) | mol wt 42.9 kDa | mol wt 42.6 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T0576-50UG | 04061837335402 |
-
Could you please provide the amino acid sequence for Tau-441 human (T0576) ?