Przejdź do
T0178
apo-Transferrin bovine
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
34058011
Form:
powder
Assay:
≥98%
Biological source:
bovine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... TF(280705)
Application
All cells require iron for the proper uptake of oxygen from their environment. Transferrin, a protein isolated from serum, causes the uptake and transport of iron from culture medium to the cells. This allows proper oxygen uptake and also stimulates growth-related enzyme activity. Iron-saturated transferrin (holo transferrin) is continually recycled after releasing iron and becomes iron-deficient transferrin (apo-transferrin). Choosing which form to use depends upon the culture conditions. In media such as Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12 (DMEM/F12) that contain high levels of iron salt, using apo-transferrin is preferred.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under apo-Transferrin bovine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T0178-100MG04061833274293
T0178-500MG04061833274309