Przejdź do
SRP6263
PLGF/PIGF2/PGF
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
SHGC-10760
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
calculated mol wt 20.2 kDa, observed mol wt 28-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Arg 29 is the predicted N-terminus.)
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
calculated mol wt 20.2 kDa, observed mol wt 28-33 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Arg 29 is the predicted N-terminus.)
packaging
pkg of 10 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PLGF(5228)
General description
Łożyskowy czynnik wzrostu (PLGF) występuje w dwóch izoformach, a mianowicie PLGF1 i PLGF2. Białko to jest homodimeryczną glikoproteiną o masie cząsteczkowej 46-50 kDa i należy do podrodziny VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego). PLGF jest kodowany przez gen zmapowany w regionach ludzkiego chromosomu 14q24-q31.[1] PLGF ulega ekspresji głównie w trofoblaście łożyska podczas ciąży i jest również obecny w różnych innych tkankach, takich jak trofoblast kosmków.
Biochem/physiol Actions
PLGF może zwiększać produkcję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego z komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC-VEGF). W konsekwencji PlGF może ułatwiać produkcję VEGF w stawie zapalnym. Rozpuszczalna kinaza tyrozynowa 1 związana z fms (Flt-1), która jest uważana za czynnik antyangiogenny, wchodzi w interakcje z PLGF i hamuje jego aktywność. Dlatego poziom PLGF jest obniżony, a poziom Flt-1 jest podwyższony w tkance łożyskowej kobiet ze stanem przedrzucawkowym (PE). PLGF jest związany z patogenezą reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i różnych innych artropatii. PLGF działa jako ligand dla VEGFR-1 i jest zaangażowany w różne funkcje fizjologiczne, takie jak angiogeneza nowotworowa, gojenie się ran i rekrutacja progenitorów krwiotwórczych.
Physical form
Liofilizowany z roztworu przefiltrowanego 0,22 μm w PBS. Ogólnie 5-8% mannitolu lub trehalozy dodaje się jako środek ochronny przed liofilizacją.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)