Informacje o tej pozycji
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
296-401 nmol/min·mg
mol wt
~36 kDa
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... SIK1(150094)
General description
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| specific activity 296-401 nmol/min·mg | specific activity 3.9-5.3 nmol/min·mg | specific activity 2.1-2.9 nmol/min·mg | specific activity 697-943 nmol/min·mg |
| Gene Information human ... SIK1(150094) | Gene Information human ... SLK(9748) | Gene Information human ... CHUK(1147) | Gene Information human ... Map3K1(4214) |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?