Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1560,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
0.1-0.4 μg/mL
mol wt
23.0-30.0
packaging
pkg of 20 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
color
white to off-white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IGFBP6(3489)
General description
Recombinant human IGF-BP6 has a calculated mass of 22.3kDa and consists of 213 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells | recombinant expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells | recombinant expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| mol wt 23.0-30.0 | mol wt 25.8 kDa | mol wt 31.5 kDa | mol wt 26.4 kDa |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SRP3065-20UG | 04061837206627 |