Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in insect cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~31.2 kDa
packaging
pkg of 5 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
350 μg/mL
color
colorless to clear
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FOSL1(8061)
Biochem/physiol Actions
The fos-related antigen 1 (Fra-1, or FosL1: Fos-like antigen 1) is a member of the Fos onco-protein family and a component of AP-1 transcription factor. Similar to other members of the family, Fra-1 contains a leucine zipper domain and a highly conserved C-terminal region. Transcription of Fra-1 gene is regulated by multiple cis-elements and 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Fra-1 expression is associated with proliferation and invasiveness of breast cancer cells and other cancer cells.
Physical form
Clear and colorless frozen liquid solution
Preparation Note
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in insect cells | recombinant expressed in insect cells | recombinant expressed in insect cells | recombinant expressed in insect cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| packaging pkg of 5 μg | packaging pkg of 5 μg | packaging pkg of 5 μg | packaging pkg of 5 μg |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SRP2094-5UG | 04061837200748 |