Przejdź do
SRP2025
p52 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
DFS70, LEDGF, MGC74712, PAIP, p52
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Form:
frozen liquid
Mol wt:
~39 kDa
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~39 kDa
packaging
pkg of 10 μg
concentration
600 μg/mL
color
clear colorless
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PSIP1(11168)
Biochem/physiol Actions
The human p52 protein is a non-TAF transcription coactivator that mediates activator-dependent transcription by RNA polymerase II. The function of p52 is through interactions with transcriptional activators and the basal transcription machinery. In addition, p52 may also interact with several cellular proteins including the transcription coactivator PC4, the essential splicing factor ASF/SF2 and the nuclear protein nucleolin.
Physical form
Clear and colorless frozen liquid solution
Preparation Note
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP2134SRP2107SRP2001
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
concentration
600 μg/mL
concentration
700 μg/mL
concentration
400 μg/mL
concentration
500 μg/mL
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)