Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 73 560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
biological source
Saccharomyces cerevisiae, human herpesvirus 2
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~27.8 kDa
packaging
pkg of 10 and 500 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
500 μg/mL
technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
color
colorless to clear
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828)
human herpesvirus 2 ... HS2VP16A(1487335)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoretic mobility shift assay: suitable | technique(s) electrophoretic mobility shift assay: suitable | technique(s) electrophoretic mobility shift assay: suitable | technique(s) electrophoretic mobility shift assay: suitable |
| biological source Saccharomyces cerevisiae, human herpesvirus 2 | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source Saccharomyces cerevisiae, canine | biological source human |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥75% (SDS-PAGE) |
| Gene Information Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828) | Gene Information Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828) | Gene Information Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828) | Gene Information human ... SP1(6667) |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in insect cells |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![GAL4 [(1-147) + VP16 (411-490)] from Saccharomyces cerevisiae human herpesvirus 2 recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/195/570/27f4c1ab-cab8-46e7-bd1a-04978b89bacc/640/27f4c1ab-cab8-46e7-bd1a-04978b89bacc.jpg)
![GAL4 [(1-147) - AH] from Saccharomyces cerevisiae recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/174/140/27ccc70c-c146-4db8-888e-496728638bd2/640/27ccc70c-c146-4db8-888e-496728638bd2.jpg)
![GAL4 [(1-147) + E1A (121-223)] from Saccharomyces cerevisiae canine adenovirus recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/579/621/d9967a6a-4c2a-4f25-afd0-41b08327080d/640/d9967a6a-4c2a-4f25-afd0-41b08327080d.jpg)