Przejdź do
SRP0707
Koktajl PAD, aktywny
recombinant
Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~95-100 kDa
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~95-100 kDa
concentration
0.5 μg/μL (0.1 ug/uL each PAD)
accession no.
BC025718, BC049947, NM_013358, NM_016233, NM_207421
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Application
Przydatny do cytrulinacji i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Pięć rekombinowanych białek PAD o pełnej długości (1, 2, 3, 4 i 6) wyrażonych przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowych znaczników GST. Mieszanina ta idealnie nadaje się do cytrulinacji in vitro docelowych białek.
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20-13120-11320-114
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
concentration
0.5 μg/μL (0.1 ug/uL each PAD)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
frozen liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mol wt
~95-100 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Gene Information
human ... PADI1(29943), PADI2(11240), PADI3(51702), PADI4(23569), PADI6(353238)
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)