Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
54 kDa
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
54 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CD274(29126)
General description
Białko fuzyjne ligandu śmierci komórkowej 1 (PD-L1) - Fc, znane również jako CD274 i B7homolog 1 (B7-H1) z mutacją D122A, GenBank Accession No. NM_014143, aminokwasy 19-239, połączone w C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1, z C-końcem Avitag™ wyrażonym w systemie ekspresji komórek HEK293 i enzymatycznie znakowanym biotyną przy użyciu technologii Avitag™. MW = 54 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| mol wt 54 kDa | mol wt 54 kDa | mol wt 54 kDa | mol wt 54 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| Gene Information human ... CD274(29126) | Gene Information human ... CD274(29126) | Gene Information human ... CD274(29126) | Gene Information human ... CD274(29126) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?