Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Assay:
≥86% (SDS-PAGE)
Form:
aqueous solution
Mol wt:
41.4 kDa
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥86% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
41.4 kDa
packaging
pkg of 100 μg
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... BRD2(6046)
General description
Human Bromodomain containing 2, also known as BRD2, RING3 or RNF3 (GenBank Accession No. NM_005104) amino-acids 65 – 187 with N-terminal GST-tag, MW = 41.4 kDa, expressed in an E. coli expression system.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥86% (SDS-PAGE) | assay ≥81% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SRP0453-100UG | 04061832782614 |