Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N8Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Na].[Na].N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccc(cc1)N(Cc2nc3c(nc(nc3N)N)nc2)C
InChI key
HQRCOVOSZPGUCA-GXKRWWSZSA-N
Biochem/physiol Actions
Folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug
Methotrexate disodium salt is a potent is a folic acid antagonist that is used as an antineoplastic and antirheumatic drug. Methotrexate disodium salt is a potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
Disclaimer
Hygroscopic
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Marrubium alysson L. Ameliorated Methotrexate-Induced Testicular Damage in Mice through Regulation of Apoptosis and miRNA-29a Expression: LC-MS/MS Metabolic Profiling.
Plants (Basel, Switzerland), 11(17), 2309-2309 (2022)
The effects of drug transporters on the efficacy of methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis
Life Sciences, 268, 118907-118907 (2021)
Molecular basis for pharmacokinetics and pharmacodynamics of methotrexate in rheumatoid arthritis therapy
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 29(1), 12-19 (2014)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML3779-50MG | 04065270043856 |
| SML3779-250MG | 04065270043849 |