Przejdź do
SML3607
Etamsylate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid diethylamine salt, CID 17506, Diethylammonium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O5S·C4H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
Etamsylate is a haemostatic agent that is used for the management of blood loss. Apparently etamsylate increases capillary wall resistance and platelet adhesives by inhibition of the biosynthesis of prostaglandins causing platelet disaggregation in a presence of vascular wound. Recent studies suggest that etamsylate antagonizes anti-coagulant activity of heparin.
It is used for the management of blood loss; inhibits of the biosynthesis of prostaglandins causing platelet disaggregation
Disclaimer
Hygroscopic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3491SML2148SML3347
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etamsylate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML3607-5MG04065269322054
SML3607-25MG04065269322047