Przejdź do
SML3565
AT1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,4R)-1-(2R)-2-Acetamido-3-[[6-[2-[(6S)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]acetamido]hexyl]thio]-3-methylbutanoyl]-4-hydroxy-N-[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidinine-2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H58ClN9O5S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
972.68
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
AT1 is a cell penetrant Proteolysis Targeting Chimera (PROTAC) that selectively targets BET4 proteins for degradation by recruitments of ubiquitin E3 ligase. AT1 comprise (+)-JQ1 as a BET4 binding domain and E3 ligase specific VHL (von Hippel-Lindau) ligand connected through a linker.
PROTAC containing (+)-JQ1 that selectively binds to BRD4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)