Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
N(c1nc2c(c(n1)C)ccc(c2)OC)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C11H13N5O/c1-6-8-4-3-7(17-2)5-9(8)15-11(14-6)16-10(12)13/h3-5H,1-2H3,(H4,12,13,14,15,16)
InChI key
ZJBMSSBTCGJZEE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist of Aedes aegypti mosquitoes NPY-like receptor 7 (NPYLR7) that inhibit mosquito attraction to humans; potent inhibitor of myeloperoxidase (MPO)
Compound 18 is an agonist of Aedes aegypti mosquitoes NPY-like receptor 7 (NPYLR7) that inhibit mosquito attraction to humans and other hosts. Compound 18 suppresses biting and blood-feeding on a live host. Also, It (MPO-IN-28) is a potent myeloperoxidase (MPO) inhibitor with an IC50 of 44 nM.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML3556-5MG | 04065268078907 |
| SML3556-25MG | 04065268078891 |