Przejdź do
SML3553
STF-1084
≥98% (HPLC), ENPP1 inhibitor, powder
Synonim(y):
ENPP1 inhibitor Compound 15, P-​[2-​[1-​(6,​7-​dimethoxy-​4-​quinazolinyl)​-​4-​piperidinyl]​ethyl]​-phosphonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
345,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N3O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
345,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
STF-1084, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=P(O)(O)CCC(CC1)CCN1C2=NC=NC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3
InChI
1S/C17H24N3O5P/c1-24-15-9-13-14(10-16(15)25-2)18-11-19-17(13)20-6-3-12(4-7-20)5-8-26(21,22)23/h9-12H,3-8H2,1-2H3,(H2,21,22,23)
InChI key
SNLWMWQNJTVWKD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell-impermeable, potent, selective, stable and nontoxic competitive inhibitor of ENPP1 that inhibit degradation of extracellular cGAMP under physiological conditions
STF-1084 (ENPP1 inhibitor Compound 15) Is a cell-impermeable, potent, selective, stable and nontoxic competitive inhibitor of ENPP1 (ectonucleotide pyrophosphatase phosphodiesterase 1) that inhibit degradation of extracellular cGAMP under physiological conditions. STF-1084 had no effect on intracellular cGAMP. STF-1084 synergized with IR to significantly delay tumor progression in three triple-negative breast cancer cell lines 4T1-luc mice model.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3582SML3583SML3450
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)