Przejdź do
SML3546
KW-2449
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(E)-1-{4-[2-(1H-Indazol-3-yl)vinyl]benzoyl}piperazine, KW 2449, KW2449, [4-[(E)-2-(1H-Indazol-3-yl)ethenyl]phenyl]-1-piperazinylmethanone, [4-[(E)-2-(1H-Indazol-3-yl)ethenyl]phenyl]-piperazin-1-ylmethanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
KW-2449 is an orally active potent kinase inhibitor against FLT3 (wt/D835Y IC50 = 6.6/1 nM), ABL (wt/T315I IC50 = 14/4 nM), FGFR1 (IC50 = 36 nM), and aurora A (IC50 = 48 nM). KW-2449 also inhibits JAK2, KIT, Src with reduced potency (IC50 = 150, 300, 400 nM, respectively), but not EGFR, Fms, IGF1R or PDGFRα (IC50 >1 μM). In addition to its anti-leukemia efficacy in cultures (GI50 10-650 nM) and in vivo (5-20 mg/kg b.i.d. p.o.), KW-2449 is also a K+/Cl- cotransporter 2 (KCC2) expression-enhancing compound (KEEC) that ameliorates disease phenotypes in a Rett syndrome (RTT) model in Mecp2 mutant mice (2 mg/kg/d i.p.).
Orally active FLT3, ABL, FGFR1, Aurora A inhibitor and a KCC2 expression-enhancing compound (KEEC) with in vivo leukemia & Rett syndrome (RTT) therapeutic efficacy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)